Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en Polypropylène PSA Chromabond™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
500mg
1 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau de la base | Silice |
| Capacité de la colonne (métrique) | 1 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 100 mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Granulométrie | 45 μm |
| Adsorbant | PSA Chromabond |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Interaction p-p |
| Porosité | 60 μm |
| Afficher plus |