Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation Chromabond™ PTS
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Description
- Séparation automatique d'un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
- Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
- La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
- La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires.
- Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
- PTS pour les solvants plus lourds que l’eau, par exemple, pour le trichlorométhane, dichlorométhane, taille maximale de 150 ml
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 3 ml |
| Type de colonne | SPE |
| À utiliser avec (application) | Pour les solvants plus lourds que l’eau, le trichlorométhane et le dichlorométhane |
| Adsorbant | PTS Chromabond |
| Type | Colonne de séparation de phases |