Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation Chromabond™ PTS
Code produit. 12854501 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Code produit. 12854501
Marque: Macherey-Nagel™ 730716
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sépare les composés avec séparation de phase par écoulement par gravité. Les colonnes de séparation Chromabond™ PTS sont disponibles en diverses capacités pour les solvants plus lourds que l'eau.
  • Séparation automatique d'un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
  • Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
  • La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
  • La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires. 
  • Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
  • PTS pour les solvants plus lourds que l’eau, par exemple, pour le trichlorométhane, dichlorométhane, taille maximale de 150 ml
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 15 ml
Type de colonne SPE
À utiliser avec (application) Pour les solvants plus lourds que l’eau, le trichlorométhane et le dichlorométhane
Adsorbant PTS Chromabond
Type Colonne de séparation de phases