Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SB
Code produit. p-8012062 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200mg
500mg
1 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10055831
Marque: Macherey-Nagel™ 730079
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonne SPE en PP Macherey-Nagel Chromabond SB, capacité de la colonne :6 ml, granulométrie :45 μm, matériau de base :silice, type de colonne :SPE, pour une utilisation avec :extraction en phase solide (SAX), taille de pores :60 , sorbant :Chromabond SB, surface :500 m2/g
Colonne SPE en PP Macherey-Nagel Chromabond SB, capacité de la colonne :6 ml, granulométrie :45 μm, matériau de base :silice, type de colonne :SPE, pour une utilisation avec :extraction en phase solide (SAX), taille de pores :60 , sorbant :Chromabond SB, surface :500 m2/g
Spécification
Matériau de la base Silice
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Type de colonne SPE
Poids du lit 500mg
Granulométrie 45 μm
Type Colonne d’extraction en phase solide
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g