Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons Chromacol de 12 mm et 13 mm pour flacons à vis
Les bouchons Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés avec plusieurs matériaux de liner et en différentes couleurs.
Marque: Thermo Scientific™ 13-SC-8RT1
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.01600kg
Description
Les bouchons Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés avec plusieurs matériaux de liner et en différentes couleurs.
Specifications
Joint en caoutchouc / PTFE de type 8 préinstallé de bouchon à vis 13 mm pour 3.5-HRSV | |
noir | |
Chromacol |
Caoutchouc / PTFE | |
Joint en PTFE, caoutchouc | |
Flacons à vis |