Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons Chromacol de 12 mm et 13 mm pour flacons à vis
Code produit. p-4526255
Click to view available options
Couleur:
Vert
noir
rouge
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10004012
Marque: Thermo Scientific™ 13SC8RT1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Chromacol sont disponibles avec des joints fabriqués dans différentes couleurs et différents matériaux.
Les bouchons Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés avec plusieurs matériaux de liner et en différentes couleurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Joint en caoutchouc / PTFE de type 8 préinstallé de bouchon à vis 13 mm pour 3.5-HRSV
Matériau (doublure) Caoutchouc / PTFE
Couleur noir
Matériau Joint en PTFE, caoutchouc
Gamme de produits Chromacol
À utiliser avec (équipement) Flacons à vis