Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et inserts inertes de classe GOLD Chromacol™
Description
Garantissez la sécurité et l’intégrité des échantillons avec des flacons inertes qui ont les taux de récupération les plus élevés, un décalage de pH ultra-faible et une teneur en alcalis extrêmement faible.
Optimisez vos performances d’échantillon et obtenez moins d’échecs de tests grâce aux flacons en verre inerte de classe GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Ces flacons offrent la technologie la plus moderne de l’industrie pour l’analyse des analytes critiques à faible limite de détection et lorsque la qualité, la reproductibilité, la sécurité et l’intégrité des échantillons sont d’une importance optimale.
Pour faciliter la manipulation des échantillons et réduire les risques de perte d’échantillons, les flacons de classe GOLD Chromacol constituent le meilleur choix pour tous les utilisateurs de chromatographie effectuant une analyse ultra-trace.
- Fabriqué en verre à coefficient de dilatation 33 spécial de 1re classe hydrolytique, répondant aux exigences actuelles de l’USP pour les pharmacopées.
- Surface à adsorption ultra-basse pour les composés polaires critiques, permettant une analyse des niveaux ultra-traces pour les analytes fortement adsorbants.
- La norme de haut niveau en Europe et en Asie depuis des décennies.
- Écart de pH ultra-faible en raison de l’activité de surface réduite.
- Teneur alcaline la plus faible pour moins d’interactions verre-paroi.
- Taux de récupération les plus élevés, même avec les composés critiques (par exemple, atomes d’azote trisubstitués, amines tertiaires) dans les concentrations de traces.
- Les pics présentent les mêmes hauteurs et symétrie et présentent une récupération et une reproductibilité élevées.
- Une analyse stable et une reproductibilité accrue permettent d’accroître la sécurité et l’intégrité des résultats analytiques.
- Une quantité réduite de tampon permet d’économiser de l’argent.
- Aucun risque d’arrêt de l’échantillonneur automatique pendant la nuit.
- Ajustement optimal de l’échantillonneur automatique indépendant des lots.
Spécification
Spécification
| Description | Insert de 0,2 ml, à point tiré, verre de classe GOLD, transparent |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Volume (métrique) résiduel | < 4 μl |
| Gamme de produits | Chromacol Gold |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Quantité | 1000 |
| Type | Insert pour flacon |