Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et inserts inertes de classe GOLD Chromacol™
Code produit. 11543680
Click to view available options
Volume (métrique):
125 μl
0,2 ml
200 μl
250 μl
325 μl
1,2 ml
1,4 ml
2,0 ml
Taille du bouchon:
8 mm
9 mm
11 mm
11 mm
Type:
Flacon avec bouchon à clipser
Flacon à sertir
Flacon à vis
Insert pour flacon
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 11543680
Marque: Thermo Scientific™ 2SVG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissez la sécurité et l’intégrité des échantillons avec des flacons inertes qui ont les taux de récupération les plus élevés, un décalage de pH ultra-faible et une teneur en alcalis extrêmement faible.
Optimisez vos performances d’échantillon et obtenez moins d’échecs de tests grâce aux flacons en verre inerte de classe GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Ces flacons offrent la technologie la plus moderne de l’industrie pour l’analyse des analytes critiques à faible limite de détection et lorsque la qualité, la reproductibilité, la sécurité et l’intégrité des échantillons sont d’une importance optimale.
Pour faciliter la manipulation des échantillons et réduire les risques de perte d’échantillons, les flacons de classe GOLD Chromacol constituent le meilleur choix pour tous les utilisateurs de chromatographie effectuant une analyse ultra-trace.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Échantillonneur automatique LC Thermo Scientific™ Surveyor
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à vis de 2 ml, fond plat, verre de classe GOLD, transparent
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2,0 ml
Volume (métrique) résiduel < 170 μl
Gamme de produits Chromacol Gold
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 500
Type Flacon à vis
Taille du bouchon 8 mm
Marking Spot Non