Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et inserts inertes de classe GOLD Chromacol™
Code produit. 12306808
Click to view available options
Volume (métrique):
125 μl
0,2 ml
200 μl
250 μl
325 μl
1,2 ml
1,4 ml
2,0 ml
Taille du bouchon:
8 mm
9 mm
11 mm
11 mm
Type:
Flacon avec bouchon à clipser
Flacon à sertir
Flacon à vis
Insert pour flacon
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12306808
Marque: Thermo Scientific™ 02FIRVG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissez la sécurité et l’intégrité des échantillons avec des flacons inertes qui ont les taux de récupération les plus élevés, un décalage de pH ultra-faible et une teneur en alcalis extrêmement faible.
Optimisez vos performances d’échantillon et obtenez moins d’échecs de tests grâce aux flacons en verre inerte de classe GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Ces flacons offrent la technologie la plus moderne de l’industrie pour l’analyse des analytes critiques à faible limite de détection et lorsque la qualité, la reproductibilité, la sécurité et l’intégrité des échantillons sont d’une importance optimale.
Pour faciliter la manipulation des échantillons et réduire les risques de perte d’échantillons, les flacons de classe GOLD Chromacol constituent le meilleur choix pour tous les utilisateurs de chromatographie effectuant une analyse ultra-trace.
  • Flacons à sertir/clipser de 2 ml, 12 x 32 mm
  • Adaptés aux passeurs automatiques rotatifs ou à bras robotisé
  • Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible reportant les graduations 0,5, 1,0 et 1,5 ml
  • Les flacons Target Snap-It™ peuvent être utilisés avec des capsules à clipser ou des capsules en aluminium à sertir
  • Sont adaptés à la plupart des passeurs automatiques qui acceptent le format de flacon 12 × 32 mm
  • Verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) ou verre ambré 51A
  • Fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 0.2mL Snap Cap Vial, Fused Conical, Fused Insert-GOLD Grade Glass, Clear
Couleur clair
Diamètre (métrique) externe 12mm
Matériau verre
Volume (métrique) 200 μl
Volume (métrique) résiduel < 2 pi
Hauteur (métrique) 32mm
Quantité 500
Type Flacon avec bouchon à clipser
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Oui