Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ C18 ec
162.00€ - 274.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 14 % |
À utiliser avec (application) | Composés non polaires, aflatoxines, amphétamines, antibiotiques, antiépileptiques, barbituriques, caféine, médicaments, agents de conservation, acides gras, nicotine, HAP, pesticides, PCB, métaux lourds, vitamines, très bien adaptés au dessalage d’échantillons |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | C18 ec |
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10348071
|
Macherey-Nagel™
731804 |
270mg |
162.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10535551
|
Macherey-Nagel™
731805 |
530mg |
237.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10184511
|
Macherey-Nagel™
731806 |
950mg |
274.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Silice | |
Composés non polaires, aflatoxines, amphétamines, antibiotiques, antiépileptiques, barbituriques, caféine, médicaments, agents de conservation, acides gras, nicotine, HAP, pesticides, PCB, métaux lourds, vitamines, très bien adaptés au dessalage d’échantillons | |
C18 ec | |
Oui | |
50/boîte |
14 % | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix C18 ec | |
60 Å | |
500 m2/g |