Learn More
Résine polyacrylique macroporeuse Chromalite™ A860/5952 réticulée à l’échangeur d’anion fort de divinylbenzène, Purolite™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Description
Idéal pour l’isolement des protéines, en particulier pour les protéines du lait et des produits laitiers.
- Optimal pour la purification de la lactoferrine à partir du lactosérum
- Matrice hydrophile compatible avec les protéines
- Forte rigidité
- Adapté à une utilisation dans des colonnes industrielles
- Conforme à la norme ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher et TSE/ESB/GMO gratuits
Spécification
Spécification
| Forme physique | Humide sous forme Cl |
| Granulométrie | 300 to 850 μm |
| Capacité totale de volume | 0.8 eq/L |
| Quantité | 50 mL |
| Gamme de produits | A860/5952 Macroporous Polyacrylic Resin |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Quaternary Ammonium |
| Plage de pH | 1 to 14 |