Learn More
Purolite™ Gel Chromalite™ GN monodispersé en polystyrène réticulé avec divinylbenzène, 10 g
Click to view available options
Gamme de produits:
10GN8
15GN6
20GN4
20GN6
25GN6
30GN3
30GN6
32GN6
3GN6
4GN8
50GN8
5GN6
5GN8
6GN6
6GN8
7GN8
8GN6
8GN8
Conditionnement:
10g
Description
Les produits Chromalite GN sont disponibles en tailles de particules de 3 à 50 microns, avec des pourcentages variables de réticulation DVB.
- Microbilles monodispersées, idéales pour l’étalonnage et la HPLC analytique
- Résines de type gel, apyrogène
- Très robuste
- Stabilité chimique élevée
- Convient à une plus grande fonctionnalisation pour les applications HPLC
- Conforme à la réglementation de la FDA 21CFR177.2710
- Conforme à la norme ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher et TSE/ESB/GMO gratuits
Spécification
Spécification
| Forme | Microbilles sphériques blanches |
| Gamme de produits | 6GN6 |
| Conditions de stockage | 2°C à 20°C |
| Type de produit | Gel en polystyrène réticulé avec 6 % de divinylbenzène |
| Granulométrie | 6 μm |
| Plage de pH | 1 à 14 pH |
| Quantité d’emballage | 10 g |
| Contenu et stockage | À utiliser dans les 5 ans suivant la fabrication |
| Format | Sec |
| Humidité | 0 à 5% |