Learn More
Purolite™ Colonne HPLC Chromalite™ pour chromatographie RP et IEX
Click to view available options
Matériau de remplissage:
Chromalite™ 10AD2
Chromalite™ 10AD2Q
Chromalite™ 10AD2S
Chromalite™ 5AD2
Dimensions:
4,6 mm x 150 mm
4,6 mm x 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Résines de chromatographie en phase inverse analytique (RP-HPLC) et de chromatographie échangeuse d’ions (IEX-HPLC) pour la séparation des protéines, des peptides et des oligonucléotides, idéales pour la purification et le polissage des biomolécules.
- Tailles de particules uniformes
- Homogénéité exceptionnelle de lot à lot
- Mise à l’échelle simple des analyses de laboratoire jusqu’au fonctionnement complet de l’usine
- Hautement hydrophobe
- Stabilité chimique élevée
- Plus robuste que les matériaux en silice
- Stable à la pression jusqu’à 50 bar
- Régénération efficace
- Pré-conditionnées dans des colonnes HPLC en acier inoxydable
- Conforme à la réglementation 21 CFR 173.65 de la FDA
- Conforme à la norme ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher et TSE/ESB/GMO gratuits
Spécification
Spécification
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Acide sulfonique |
| Granulométrie | 8 à 12 μm |
| pH | 1 à 14 pH |
| Porosité | 200 à 300 Å |
| Surface spécifique | >500 m2/g |
| Contenu et stockage | 5ans à compter de la date de fabrication ; Conservation (de 2°C à 20°C) |
| Dimensions | 4,6 mm x 150 mm |
| Matériau de remplissage | Chromalite™ 10AD2S |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Résine échangeuse de cations en polystyrène/divinylbenzène macroporeux |