Learn More
Résines macroporeuses hydrophiles Chromalite™ M, 100 à 300 μm, Purolite™
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin
Iminodiacetic Acid Methacrylate Affinity Resin
Sulfopropyl Methacrylate Macroporous Strong Cation Exchanger
Forme physique:
Humide
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Description
Résines hydrophiles et macroporeuses basées sur une structure en méthacrylique.
- Chromatographie d’échange d’ions
- Porosité typique de 1 000Å adaptée à la purification des protéines (jusqu’à 250 kDa)
- Adapté aux applications à grande échelle
- Excellentes propriétés de débit de pression, conçues pour des performances, une stabilité et une fiabilité élevées
- Purification de peptides obtenus par fermentation
- Stabilité mécanique élevée
- Granulométrie uniforme
- Stable à CIP (jusqu’à 1 M de NaOH)
- Gonflement négligeable
- Conforme à la norme ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher et TSE/ESB/GMO gratuits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger |
| Forme physique | Humide |
| Granulométrie | 100 to 300 μm |
| Porosité | 1000 Å |
| Quantité | 100 mL |
| Gamme de produits | Chromalite™ MDEA/C |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Méthacrylate de diéthylamino |