Learn More
Résines macroporeuses hydrophiles Chromalite™ M, 40 à 90 μm, Purolite™
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin
Iminodiacetic Acid Methacrylate Affinity Resin
Quaternary Ammonium Methacrylate Macroporous Strong Anion Exchanger
Sulfopropyl Methacrylate Macroporous Strong Cation Exchanger
Forme physique:
Humide
Spherical Beads
Suspension EtOH à 20 %
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Description
Résines hydrophiles et macroporeuses basées sur une structure en méthacrylique.
- Chromatographie d’échange d’ions
- Porosité typique de 1 000Å adaptée à la purification des protéines (jusqu’à 250 kDa)
- Adapté aux applications à grande échelle
- Excellentes propriétés de débit de pression, conçues pour des performances, une stabilité et une fiabilité élevées
- Purification de peptides obtenus par fermentation
- Stabilité mécanique élevée
- Granulométrie uniforme
- Stable à CIP (jusqu’à 1 M de NaOH)
- Gonflement négligeable
- Conforme à la norme ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher et TSE/ESB/GMO gratuits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger |
| Forme physique | Suspension EtOH à 20 % |
| Granulométrie | 40 to 90 μm |
| Porosité | 1000 Å |
| Quantité | 100 mL |
| Gamme de produits | Chromalite™ MDEA/F |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Méthacrylate de diéthylamino |