Learn More
Acide chromane-8-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10505194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10505194 1 g Flacon en verre ambré -
10266004 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10505194 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76101DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 31457-16-6
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.187
Numéro MDL MFCD12198122
Clé InChI LOFOWPRKKPHPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-8-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carboxylic acid, chromane-8-carboxylic acid
CID PubChem 12701138
Nom IUPAC Acide3,4-dihydro-2H-chromène-8-carboxylique
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chroman-8-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 97%