Learn More
Acide chromane-2-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromane-2-carboxylic acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 178.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |