Learn More
Chromate, solution étalon de chromatographie ionique, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11349168
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11349168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042564.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
K2CrO4 in H2O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire K2CrO4 in H2O
Numéro MDL MFCD00011368
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromate
Forme physique Liquide
Note relative au nom CrO4-2 1000μg/mL
Odeur Odorless
Densité 1g/cm3 at 20°C
Couleur Incolore
Quantité 100 mL