Learn More
Étalon de chromate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit 11416108 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
500 ML
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416108 125 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11416108 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ASCRO492Y
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
CrO4-21000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromate Standard
Note relative au nom For Ion Chromatography
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7789-00-6, 7732-18-5, 7789-00-6
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Noms d’analytes ou de composants Potassium chromate,distilled water,conductivity or of similar purity
Formule moléculaire CrK2O4
Numéro MDL MFCD00011368
Technique Ion Chromatography
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Clé InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Élément Potassium chromate,distilled conductivity or of similar purity
Nom IUPAC dipotassium dioxochromiumbis(olate)
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
CID PubChem 24597
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:75249
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000mg/l
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chromate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire