Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and NS Socket with PTFE or Needle-Valve Stopcock
Code produit. 10007799
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10007799
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05450803
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Colonnes de chromatographie
  • Avec fritté (porosité : 0)
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE ou robinet à pointeau (alésage : 0 à 2,5 mm)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) du réservoir 35 mL
Description Robinet à pointeau
Longueur (métrique) 200 mm
Diamètre (métrique) externe 15 mm