Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and NS Socket with PTFE or Needle-Valve Stopcock
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonnes de chromatographie
- Avec fritté (porosité : 0)
- Avec robinet d’arrêt en PTFE ou robinet à pointeau (alésage : 0 à 2,5 mm)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) du réservoir | 35 mL |
| Description | Robinet à pointeau |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |