Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 30
Code produit. 15972960 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diameter (metrisch) buiten:
6 mm
22 mm
25 mm
37 mm
Beschrijving:
100/Bte, 320 g/m2
1000/Bte, 320 g/m2
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Qualité de papier très pure
  • Idéal pour le transfert et la chromatographie
  • Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschrijving 100/Bte, 320 g/m2
Diameter (metrisch) buiten 25 mm
Filmdikte 0,9 mm
Indeling Disque
Kwaliteit FN 30
Materiaal Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres)