Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Anses d’inoculation en nichrome
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
1,59 mm
2,26 mm
2,91mm
Jauge:
Étalon
Conditionnement:
25 pièces
Description
Une anse d’inoculation est un outil simple utilisé pour recueillir et transférer des organismes microscopiques à partir d’une plaque de culture ou de bouillon. L’anse de petite taille recueille une quantité constante d’inoculum grâce à la tension superficielle. L’anse d’inoculation est stérilisée à la flamme avant et après chaque utilisation pour éliminer la contamination croisée entre les cultures. (L’anse doit être refroidie après la stérilisation pour éviter de détruire les organismes.)
- Fabriquées en nickel chrome économique en version métallique standard ou épaisse
- Disponibles en 6 tailles, de 1 μl/1.59 mm de dia. à 10 μl/5.05 mm de dia.
- Conditionnées en lots de 25 anses
- Supports avec poignées isolées vendus séparément
Spécification
Spécification
| Volume | 2 μl |
| Diameter (Metric) Inside | 2,26 mm |
| Matériau | Nickel chromé |
| Type de produit | Anse d’inoculation |
| Jauge | Étalon |
| Quantité | 25/paquet |
| Calibré | Oui |