Learn More
Metro™ Étagères en acier chromé
Code produit. p-8012474
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1220 x 610 mm
1 825 x 610 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11830300
Marque: Metro™ 5A557C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Rayonnage fil d'acier chromé
  • Entièrement en fil d'acier chromé
  • Flux d'air non perturbé
  • Résistant à la corrosion
  • 270kg/niveau
  • Structure en fil d'acier très résistante et légère
  • Pour le stockage en zone ventillée, le flux d'air n'est pas perturbé
  • 5 plateaux ajourés et amovibles, réglables par pas de 2,5cm
  • Blocage par loquet, sans outil
  • Piètement avec vérin de mise à niveau, hauteur totale 1895mm
  • Rayonnage fil d'acier chromé hauteur 189,5cm 5 plateaux
Spécification
Type de produit Étagère
Matériau Acier chromé
Diamètre (métrique) 610 mm
Profondeur (métrique) 610 mm
Dimensions (L x l) 1220 x 610 mm
Dimensions (L x l x H) 1220 x 610 x 1895 mm
À utiliser avec (application) À entreposer dans un endroit ventilé, sans obstruction du débit d’air
Hauteur (métrique) 189,5 cm
Longueur (métrique) 122 cm
Capacité de charge (métrique) 270 kg
Type d’étagère Unité stationnaire complète 5
Largeur (métrique) 610 mm