Learn More
Cubes de chrome, généralement 6,35 mm (0,25 in) carrés, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7051949
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11364358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042310.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium cubes
Note relative au nom Typically 6.35mm (0.25 in.) square
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Forme Cubes
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%