Learn More
Hexacarbonyle de chrome, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687362 10 g Flacon en verre 10g
10542744 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10687362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221050100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    126.65€ / 10g
    Économisez 25.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13007-92-6
Formule moléculaire C6CrO6
Poids moléculaire (g/mol) 220.06
Numéro MDL MFCD00010945
Clé InChI KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
CID PubChem 25589
ChEBI CHEBI:33031
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; chrome
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Specifica
Point d’ébullition 220°C
Nom chimique ou matériau Chromium hexacarbonyl
Point de fusion 150°C
Couleur Du blanc au jaune
Forme physique Cristaux et poudre cristalline
Quantité 10 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Cr(CO)6
Merck Index 15, 2236
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in organic solvents
Poids de la formule 220.06
Pourcentage de pureté ≥99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium hexacarbonyl
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Consigli di prudenza
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium carbonyl
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.