Learn More
Chlorure de chrome(II), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521861 10 g Flacon en verre 10g
10154850 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10521861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223810100
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 10049-05-5 | Cl2Cr | 122.9 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-05-5
Formule moléculaire Cl2Cr
Poids moléculaire (g/mol) 122.9
Numéro MDL MFCD00010947
Synonyme Chromous chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(II) chloride
Point de fusion 824.0°C
Note relative au nom 90%
Couleur Gris à vert
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Argentometry)
Formule linéaire CrCl2
Fieser 01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84
Merck Index 15, 2248
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Poids de la formule 122.9
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.