Learn More
Chlorure de chrome(II), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Chromium(II) chloride is used in the condensation of aldehydes with trisubstituted chloroalkenes as well as in the synthesis of a highly active precatalyst for ethylene oligimerization. Further uses of chromium(II) chloride include the conversion of terminal olefins into trans-iodocyclopropanes (in conjunction with iodoform and tetraethyl ethylenediamine) with excellent results; generating bis(indenyl)chromium dimers and other various related products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Chromium(II) chloride |
| Point de fusion | 824°C |
| Couleur | Gris |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 2.878 g/mL |
| Formule linéaire | CrCl2 |
| Show More |
Safety and Handling
- Chromium(II) chloride, anhydrous
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromic(II) chloride