Learn More
Chlorure de chrome(II), 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10761161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10761161 5 g Flacon en verre 5g
10251433 1 g Flacon en verre 1g
10187413 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10761161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315190050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10049-05-5 | Cl2Cr | 122.9 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-05-5
Formule moléculaire Cl2Cr
Poids moléculaire (g/mol) 122.9
Numéro MDL MFCD00010947
Synonyme Chromous chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(II) chloride
Point de fusion 824.0°C
Couleur Gris-vert à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire CrCl2
Fieser 01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84
Merck Index 15, 2248
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Poids de la formule 122.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.