Learn More
Chlorure de chrome(II), anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333486 5 g 5g
11343486 25 g 25g
11353486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11333486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14342.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de chrome(II) est utilisé comme précurseur d’autres complexes inorganiques et organométalliques du chrome. C’est un réactif dans la réaction de Nozaki-Hiyama-Kishi. Il est également utilisé dans l’oléfination de Takai pour préparer des iodures de vinyle à partir d’aldéhydes en présence d’iodoforme.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau et les métaux actifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-05-5
Formule moléculaire CrCl2
Numéro MDL MFCD00010947
Synonyme Chromous chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(II) chloride
Point de fusion 824°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 2.878
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,2244
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 122.9
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromic(II) chloride