Learn More
Chlorure de chrome(III), 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793381 25 g Flacon en plastique 25g
10185583 5 g Flacon en verre 5g
10752564 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 190470250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10025-73-7 | Cl3Cr | 158.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-73-7
Numéro MDL MFCD00010948
Clé InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Nom IUPAC Trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) chloride
Point de fusion 1152.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Violet
Forme physique Poudre ou flocons brillants et duveteux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule moléculaire Cl3CrH12O6
Formule linéaire CrCl3
Fieser 15,95
Merck Index 15, 2226
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids moléculaire (g/mol) 266.44
Poids de la formule 158.36
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.76