Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10286790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10286790 500 g Flacon en plastique 500g
10044103 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10286790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213365000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10060-12-5
Formule moléculaire Cl3CrH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 266.44
Numéro MDL MFCD00149660
Clé InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
CID PubChem 104957
ChEBI CHEBI:53442
Nom IUPAC Trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 83.0°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire [Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2O
Merck Index 14, 2222
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Poids de la formule 266.44
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium (III) Chloride Hexahydrate, Chromic chloride