Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319777 100 g 100g
11329777 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042114.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst, as a mordant in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of anhydrous tetrahydrofuran complex of chromium(III) chloride by reacting with trimethylsilylchloride. It finds application in the manufacturing of a variety of chromium-containing pigment in Paint industry and other chromium salts in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10060-12-5
Formule moléculaire Cl3CrH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 266.44
Numéro MDL MFCD00149660
Clé InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
CID PubChem 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 83°C
Couleur Noir à vert
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,2222
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acetone. Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether
Nom IUPAC chromium(3+) hexahydrate trichloride
Poids de la formule 266.45 (158.35 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≤99.5%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.76 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) chloride hexahydrate