Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10457250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10457250 100 g 100g
10172040 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10457250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/5480/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10060-12-5
Formule moléculaire Cl3CrH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 266.44
Numéro MDL MFCD00149660
Clé InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spécification
Point de fusion 83°C
Couleur Vert
pH 2 to 3
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 266.44g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.