Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, MP Biomedicals
Code produit 11480582 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11480582 500 g
11470582 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480582 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219403390
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 10060-12-5
Formule moléculaire Cl3CrH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 266.44
Numéro MDL MFCD00149660
Clé InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
CID PubChem 104957
ChEBI CHEBI:53442
Nom IUPAC Trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) Chloride Hexahydrate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 266.4
Pourcentage de pureté 99.5%