Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, Puratronic™, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as an organic synthesis catalyst and as an additive to intravenous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromium(III) chloride hexahydrate |
| Point de fusion | 83°C |
| Couleur | Vert |
| Forme physique | Agrégats cristallins |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 1.835 g/mL |
| Formule linéaire | CrCl3·6H2O |
| Numéro UN | UN3260 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Chromium(III) chloride hexahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) chloride hexahydrate