Learn More
Complexe de tétrahydrofurane de chlorure de chrome(III) (1:3), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10750945 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10750945 1 g Flacon en verre 1g
10702984 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10750945 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389850010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10170-68-0 | C12H24Cl3CrO3 | 374.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10170-68-0
Formule moléculaire C12H24Cl3CrO3
Poids moléculaire (g/mol) 374.67
Numéro MDL MFCD00013222
Clé InChI CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Synonyme chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran
CID PubChem 11100829
Nom IUPAC oxolane ; trichlorochrome
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Point de fusion 143.0°C
Couleur Violet
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Poids de la formule 374.67
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.