Learn More
Nitrate fer(III) nonahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10704371 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
500 g, cuve en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10704371 500 g, cuve en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10704371 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/5560/53
Quantité Prix
1 155.04€ / 500g
4 136.56€ / 500g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 60°C
CAS 7789-02-8
Couleur Noir
pH 2.0 to 3.0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire CrN3O9
Numéro MDL 149659
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 238.01
Poids de la formule 400.14g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.