Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate |
| Point de fusion | 60°C |
| Couleur | Bleu à noir |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | Cr(NO3)3 · 9H2O |
| Numéro UN | UN2720 |
| Poids de la formule | 400.15g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Aspect | Crystals or Chunk(s) |
| Afficher plus |