Learn More
Nonahydrate de nitrate de chrome(III), puriss. p.a., ≥ 98,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15623390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
25 kg
Conditionnement:
Tambour avec revêtement intérieur
Conditionnement:
25kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15623390 500 g Tambour avec revêtement intérieur 500g
15613390 25 kg Tambour avec revêtement intérieur 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15623390 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31313500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Puriss. p.a., ≥98,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-02-8
Formule moléculaire CrN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 238.01
Numéro MDL MFCD00149659
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
CID PubChem 9887206
Nom IUPAC trinitrate de chrome (3+) nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate
Point de fusion 60°C
Quantité 500 g
Formule linéaire Cr(NO3)3 · 9H2O
Numéro UN UN2720
Poids de la formule 400.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Tambour avec revêtement intérieur
Densité 1.89gcm3