Learn More
Chromium(III) Oxide, ≥98%, Honeywell Fluka™
Code produit 15695360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15695360 2 kg Flacon poly 2kg
15685360 100 g Flacon poly 100g
15605370 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15695360 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3937032KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Powder,≥98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-38-9
Formule moléculaire Cr2O3
Poids moléculaire (g/mol) 151.99
Numéro MDL MFCD00010949
Clé InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
CID PubChem 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Spécification
Point d’ébullition 4000°C
Nom chimique ou matériau Chromium(III) oxide
Point de fusion 2435°C
Couleur Green
Quantité 2 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC dichromium(3+) trioxidandiide
Poids de la formule 151.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 5.2g/cm3