Spécification
| Point d’ébullition | 4000°C |
| Point de fusion | 2435°C |
| CAS | 1308-38-9 |
| Couleur | Vert |
| pH | 5 to 7 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | Cr2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00010949 |
| Clé InChI | UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |