Learn More
Cible de pulvérisation d’oxyde de chrome(III), 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,8 % (base métallique)
Code produit 15463775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463775 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15463775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041058.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 3000°C
Nom chimique ou matériau Chromium(III) oxide sputtering target
Point de fusion 2439°C
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 1308-38-9
Couleur Vert
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Cr2O3
Numéro MDL MFCD00010949
Synonyme chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
Clé InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Nom IUPAC oxo(oxochromio-oxy)chrome
Poids moléculaire (g/mol) 151.99
CID PubChem 517277
ChEBI CHEBI:48242
Poids de la formule 151.99
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Densité 5.22 g/mL