Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 12307143 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12307143 Récipient à poudre en plastique de 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12307143 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/5720/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 89°C
CAS 7788-99-0
Couleur Violet
pH 3
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule moléculaire CrKO8S2·12H2O
Numéro MDL 149917
Poids de la formule 499.39g/mol
Conditionnement Plastic powder jar