Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, ≥99.0% (RT), ACS Reagent; Honeywell™ Fluka™
Code produit 15615930 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15615930 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15615930 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 60151500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0% (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 89°C
CAS 7788-99-0
Couleur Violet
Forme physique Crystalline
Quantité 500 g
Formule moléculaire CrH24KO20S2
Formule linéaire CrK(SO4)2 · 12H2O
Numéro MDL MFCD00149917
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Nom IUPAC potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 499.386
CID PubChem 24596
Poids de la formule 499.4g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (RT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly