Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, purum p.a, ≥98.5% (RT), Honeywell™
Code produit 15625930 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15625930 100 g Flacon poly 100g
15635930 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15625930 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 60152100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥98.5% (RT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7788-99-0
Formule moléculaire CrH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 499.386
Numéro MDL MFCD00149917
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
CID PubChem 24596
Nom IUPAC potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 89°C
Quantité 100 g
Formule linéaire CrK(SO4)2 · 12H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 499.4g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5% (RT)
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.830g/cm3
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.