Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, purum p.a, ≥98.5% (RT), Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals ProduitsBeskrivelse
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate |
| Point de fusion | 89°C |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | CrK(SO4)2 · 12H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 499.4g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98.5% (RT) |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Densité | 1.830g/cm3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?