Learn More
Solution de sulfate de potassium de chrome(III), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| CAS | 7788-99-0 |
| % max. CAS | 100.00 |
| Notes de qualité de la pureté | Volumetric titration |
| Conditionnement | Plastic Bottle |
| Quantité | 100 ml |
| Forme physique | Liquide |