Learn More
Sulfate de chrome(III) hydraté, cristaux violet foncé, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chromium(III) sulfate hydrate is widely used in making chrome tanned leather, paints, inks and ceramics. It is also used in preparation of chromium metal, dye, in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of chrome catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromium(III) sulfate hydrate |
| Couleur | Violet |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids. |
| Poids de la formule | 392.17 (Anhydrous) |
| Qualité | Réactif |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
Sécurité et traitement
- Chromium(III) sulphate hydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) sulphate hydrate