Learn More
Norme isotopique du chrome : Cr @ 10 μg/mL dans HNO3 à 2 % (enrichi en Cr-50), VHG™
Code produit 17964356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17964356 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17964356 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS50CR50
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du chrome : Cr @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Cr-50)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium 50
CAS 14304-94-0
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Chromium 50
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 50Cr
Synonyme 50Cr
SMILES [50Cr]
Nom IUPAC Chrome 50
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 49.95
Quantité 50 mL
Poids de la formule 49,946 g/mol