Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, 99,99 %, (analyse des métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724872 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10724872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.90€
    50.65€ / 5g
    Économisez 14.25€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium nitrate nonahydrate
Point de fusion 60.0°C
CAS 7789-02-8
Couleur Noir à violet
Forme physique Crystals
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 12.7 to 13.2% (Cr) (Iodometry)
Formule moléculaire CrN3O9·9H2O
Formule linéaire Cr(NO3)3·9H2O
Synonyme chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Nom IUPAC trinitrate de chrome (3+) nonahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 400.14
CID PubChem 9887206
Poids de la formule 400.14
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.